Key Documents
AB5925
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-producto génico de la proteína 9.5
serum, Chemicon®
Sinónimos:
PGP 9.5, UCH-L1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, pig, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Specificity
Producto del gen de la proteína 9.5 (PGP9,5).
Immunogen
Péptido sintético que corresponde a los aminoácidos 108-127 del PGP9.5 humano citoplásmico soluble.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección del producto génico de la proteína 9.5 (PGP9.5 ) utilizando este anticuerpo anti-producto génico de la proteína 9.5 validado para utilizar en WB, IH.
Inmunotransferencia Western: 1:1 000
Inmunohistoquímica: 1:2 000
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Marcadores neuronales y de la glía
Physical form
Líquido con azida sódica al 0,05 %.
Storage and Stability
Mantener a -20°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 6 meses. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Charles-Antoine Assenmacher et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 69(3), 203-218 (2020-12-08)
The mouse line carrying the Tg(Tyr-NRAS*Q61K)1Bee transgene is widely used to model in vivo NRAS-driven melanomagenesis. Although the pathological features of this model are well described, classification and interpretation of the resulting proliferative lesions-including their origin, evolution, grading, and pathobiological
Haruyo Yamanishi et al.
Journal of anatomy, 242(6), 1012-1028 (2023-02-12)
Lanceolate nerve endings (LNEs) surrounding hair follicles (HFs) play an important role in detecting hair deflection. Complexes of the LNEs form a palisade-like structure along the longitudinal axis of hair roots in which axons are sandwiched between two processes of
F A Kullmann et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 222(2) (2017-07-19)
The mechanisms underlying detection and transmission of sensory signals arising from visceral organs, such as the urethra, are poorly understood. Recently, specialized ACh-expressing cells embedded in the urethral epithelium have been proposed as chemosensory sentinels for detection of bacterial infection.
J Sadeghinezhad et al.
Anatomia, histologia, embryologia, 42(3), 201-212 (2012-09-05)
Most investigations related to the characterisation of the enteric nervous system (ENS) are pivoted on the intestine of small rodents, but few studies are available on the ENS of wild or 'unconventional' rodents. Anti-PGP 9.5 and anti-Hu antibodies were utilised
Lin Sha et al.
Medicine, 96(5), e6081-e6081 (2017-02-06)
Reconstruction of the ruptured anterior cruciate ligament (ACL) does not always result in expected successful outcome. A satisfactory outcome depends not only on the tightness or strength of the graft but also on the quality of proprioceptive restoration. Mechanoreceptors of