Merck
Todas las fotos(7)
Key Documents
AB1761-I
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-producto génico de la proteína 9.5
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1, UCH-L1, Neuron cytoplasmic protein 9.5, PGP 9.5, PGP9.5, Ubiquitin thioesterase L1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UCHL1(7345)
General description
La isozima L1 de la ubiquitina carboxilo-terminal hidrolasa (UniProt: P09936; también conocida coma EC: 3.4.19.12, UCH-L1, proteína citoplásmica neuronal 9,5, PGP 9.5, PGP9.5, ubiquitina tioesterasa L1) está codificada por el gen UCHL1 (ID del gen: 7345) en humanos. La UCH-L1 es un miembro de la familia de peptidasas C12 que puede existir como monómero u homodímero. Se expresa en las neuronas y las células del sistema neuroendocrino difuso y sus tumores, y se detecta en los cuerpos y prolongaciones celulares neuronales en todo el neocórtex. Exhibe una expresión débil en el ovario. Se ha comunicado que alrededor del 30 % de la UCH-L1 total está asociada con las membranas en el cerebro. Se ha demostrado que en los cerebros de los pacientes con enfermedad de Parkinson y Alzheimer sus niveles están reducidos. La UCH-L1 es una tiol proteasa que reconoce e hidroliza un enlace peptídico en la glicina C-terminal de la ubiquitina y interviene en el procesamiento tanto de los precursores de la ubiquitina como de las proteínas ubiquitinadas. También se une a la monoubiquitina libre y puede prevenir su degradación en los lisosomas. La forma homodímera puede tener actividad ubiquitina ligasa independiente del ATP. Se sabe que mutaciones en el gen UCHL1 causan la enfermedad de Parkinson 5, un trastorno neurodegenerativo complejo con manifestaciones que van desde la enfermedad de Parkinson típica hasta la demencia con cuerpos de Lewy. Algunas mutaciones en este gen están relacionadas también con la paraplejia espástica 79, donde los pacientes muestran una forma de paraplejia espástica, que se caracteriza por una debilidad y espasticidad lenta, gradual y progresiva de las extremidades inferiores.
Immunogen
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde al producto del gen de la proteína humana 9.5.
Application
Análisis mediante inmunofluorescencia: una dilución 1:200 de un lote representativo detectó el producto del gen de la proteína 9.5 en el cerebelo humano.
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:1 000 de un lote representativo detectó el producto del gen de la proteína 9.5 en el cerebelo humano.
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución de 1:100 de un lote representativo detectó el producto del gen de la proteína 9.5 en células corticales de rata E18.
DyLight® es una marca registrada de Thermo Fisher Scientific.
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección de PGP9.5 con este anticuerpo policlonal de conejo, anticuerpo anti-producto del gen de la proteína 9.5, validado para utilizar en inmunotransferencia, IHC (parafina), inmunoofluorescencia e ICC.
Subcategoría de investigación
Neurociencia del desarrollo
Quality
Evaluada por inmunoelectrotransferencia (western blot) en cerebro de rata, cerebro humano y lisado de tejido cerebral de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0,1 µg/ml de este anticuerpo detectó el producto 9,5 del gen proteico (UCH-L1) en el cerebro de rata, el cerebro humano y el lisado del tejido cerebral de ratón
Target description
~24 kDa observados. En algunos lisados celulares pueden observarse bandas no caracterizadas.
Linkage
Sustituye a: AB1761 y AB9724
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M, NaCl 0,150 mM con acida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
DyLight is a registered trademark of Pierce Biotechnology, Inc.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Jung-Eun Choi et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 17(9), 1803-1823 (2018-07-01)
Chronic physical restraint stress increases oxidative stress in the brain, and dysregulation of oxidative stress can be one of the causes of major depressive disorder. To understand the underlying mechanisms, we undertook a systematic proteomic analysis of hippocampus in a
Rashmi Chandra et al.
JCI insight, 8(23) (2023-12-08)
Epidemiological and histopathological findings have raised the possibility that misfolded α-synuclein protein might spread from the gut to the brain and increase the risk of Parkinson's disease. Although past experimental studies in mouse models have relied on gut injections of
Becky J Proskocil et al.
Journal of neuroinflammation, 18(1), 209-209 (2021-09-18)
Toll-like receptor 7 (TLR7) is an innate immune receptor that detects viral single-stranded RNA and triggers the production of proinflammatory cytokines and type 1 interferons in immune cells. TLR7 agonists also modulate sensory nerve function by increasing neuronal excitability, although
Alexandra B Pincus et al.
Scientific reports, 12(1), 5006-5006 (2022-03-25)
We report subpopulations of airway parasympathetic neurons expressing substance P, neuronal nitric oxide synthase, and tyrosine hydroxylase, highlighting unexplored heterogeneity in this population. These neurotransmitter-specific subpopulations did not form intraganglionic interneurons, but rather, extended outside the ganglia, into the airways
Daniela M Menichella et al.
Molecular pain, 12 (2016-09-04)
Small fiber neuropathy is a well-recognized complication of type 2 diabetes and has been shown to be responsible for both neuropathic pain and impaired wound healing. In previous studies, we have demonstrated that ganglioside GM3 depletion by knockdown of GM3