Key Documents
AB3094
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-receptor de la orexina-2
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
OX2R, Hypocretin Receptor 2
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HCRTR2(3062)
Specificity
Orexina-2 humana/de rata. Recientemente se han comunicado varios péptidos asociados con el comportamiento alimentario. Las orexinas (orexina-A y orexina-B) son una familia de neuropéptidos hipotalámicos expresados selectivamente en el hipotálamo (Sakurai et al. 1998). La orexina-A y la orexina-B derivan del mismo precursor (la preproorexina) por escisión proteolítica. La preproorexina es un péptido de 130 aa con una presunta secuencia secretora de 33 aa, un centro hidrófobo seguido de residuos con pequeñas cadenas laterales polares. La expresión se detectó en el cerebro y, en pequeña medida, en los testículos (Sakurai et al. 1998). Estos neuropéptidos se unen a, y activan, dos receptores de orexina estrechamente relacionados, los receptores acoplados a proteínas G (GPCR) OX1R y OX2R.
Immunogen
Un péptido de 19 aa cerca del C-terminal (dominio citoplásmico) de la OX2R de rata. Se dispone del péptido inmunógeno (Número de referencia AG794) para realizar controles de preabsorción.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección del receptor de la orexina-2 utilizando este anticuerpo anti-orexina-2 validado para utilizar en ELISA, IH y WB.
Inmunotransferencia Western: 1-10 μg/ml mediante la técnica de quimioluminiscencia
ELISA: 1:10 000 - 100 000 contra el péptido de control (Número de referencia AG794).
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Control del metabolismo de SNC
Ritmo circadiano y sueño
Physical form
Disolución purificada por afinidad de 1 mg/ml en PBS, pH 7,4 y BSA al 0,1 %
Storage and Stability
Conservar congelada a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Krister Melén et al.
Journal of translational autoimmunity, 3, 100055-100055 (2020-08-04)
Narcolepsy type 1, likely an immune-mediated disease, is characterized by excessive daytime sleepiness and cataplexy. The disease is strongly associated with human leukocyte antigen (HLA) DQB1∗06:02. A significant increase in the incidence of childhood and adolescent narcolepsy was observed after
P Dehan et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 98(4), 1549-1557 (2013-03-14)
Orexins A and B are neuropeptides that bind and activate 2 types of receptors. In addition to direct action in the brain, the orexinergic system has broader implications in peripheral organs, and it has been proposed to have a role
Caterina Squillacioti et al.
Frontiers in veterinary science, 9, 880022-880022 (2022-07-30)
Orexins A (OXA) and B (OXB) and the receptors 1 (OX1R) and 2 (OX2R) for orexins are hypothalamic peptides found in several mammalian organs and participated to the control of a wide assortment of physiological and pathological functions. The distribution
Qin-Qin Wang et al.
Cellular signalling, 54, 46-58 (2018-11-28)
As G-protein-coupled receptors (GPCRs), 5-hydroxytryptamine 1A receptor (5-HT1AR) and orexin receptor 2 (OX2R) regulate the levels of the cellular downstream molecules. The heterodimers of different GPCRs play important roles in various of neurological diseases. Moreover, 5-HT1AR and OX2R are involved
Chung-Wei Hsu et al.
Brain sciences, 11(12) (2021-12-25)
Orexin-A (OX-A) and orexin-B (OX-B) are neuropeptides produced in the hypothalamus. Preclinical and clinical studies suggest that depression and anxiety are associated with the orexin system. In the current study, we used the learned helplessness (LH) animal model of depression