Documentos clave
AB3080P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-proteína fluorescente verde
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
GFP, eGFP
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
vertebrates (most common)
species reactivity (predicted by homology)
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La proteína verde fluorescente (GFP) de la medusa Aequorea victoria se utiliza como indicador fluorescente para supervisar la expresión génica en una variedad de sistemas celulares, incluidos organismos vivos y tejidos fijados. A diferencia de otros reporteros bioluminiscentes, la GFP emite fluorescencia en ausencia de sustratos, cofactores u otras proteínas intrínsecas o extrínsecas. La GFP purificada es un monómero de 27 kDa compuesto por 238 aminoácidos y emite luz verde (emisión máxima a 509 nm) cuando es excitada con luz azul o UV.
Specificity
El AB3080 se producido contra la GFP nativa muy purificada de Aequorea victoria. Es reactivo con GFP de fuentes nativas y recombinantes. Mientras que otros anticuerpos comerciales contra la GFP suelen demostrar una fuerte reactividad con E. coli, el anticuerpo AB3080P contra la GFP se ha purificado por afinidad, seguido de una amplia adsorción contra células enteras de la cepa BL21 de E. coli, lo que les proporciona una reactividad cruzada mínima con E. coli.
No se ha confirmado reactividad con otras especies.
Immunogen
GFP nativa muy purificada de Aequorea victoria.
Application
Categoría de investigación
Etiquetas de epítopo y uso general
El anticuerpo anti-proteína fluorescente verde detecta el nivel de proteína fluorescente verde y se ha publicado y validado para utilizar en ELISA, IC y WB.
Inmunotransferencia Western:
se utilizó una dilución 1:500-1:1000 de un lote anterior mediante detección colorimétrica (peroxidasa/TMB), con la mayor dilución posible utilizando métodos de detección más sensibles.
ELISA:
se utilizó una dilución 1:800 - 1:1 000 de un lote anterior en ELISA.
Nota: mientras que el AB3080 se ha adsorbido a proteínas de E. coli, la mayoría de los anticuerpos secundarios no lo han hecho. Para reducir la probabilidad de reactividad con E. coli de un anticuerpo secundario, sugerimos el uso de los anticuerpos secundarios muy purificados de Millipore en sistemas de detección indirecta.
Inmunocitoquímica:
El usuario final debe determinar las diluciones y protocolos de trabajo óptimos.
Subcategoría de investigación
Epítopos de identificación
Quality
Evaluada habitualmente por inmunocitoquímica en células RENCX.
Análisis inmunocitoquímico: Análisis fluorescente confocal de la GFP expresada constitutivamente en células RENCX utilizando este lote de pAB de conejo anti-GFP (rojo). El verde indica la GFP expresada.
Target description
Varía (la GFP pesa 27 kDa)
Physical form
IgG policlonal de conejo purificada por afinidad tampón Tris 10 mM.
Inmunoglobulina de conejo purificada por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1año a 2°C en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación:
Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C.
Analysis Note
Control
Células transfectadas con vector de fusión etiquetado con GFP
Células RENCX
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Wanying Zhang et al.
eLife, 8 (2019-02-12)
Layer (L) 2/3 pyramidal neurons in the primary somatosensory cortex (S1) are sparsely active, spontaneously and during sensory stimulation. Long-range inputs from higher areas may gate L2/3 activity. We investigated their in vivo impact by expressing channelrhodopsin in three main
Olivier Devergne et al.
Cell reports, 18(8), 1831-1839 (2017-02-24)
The basement membrane (BM), a sheet of extracellular matrix lining the basal side of epithelia, is essential for epithelial cell function and integrity, yet the mechanisms that control the basal restriction of BM proteins are poorly understood. In epithelial cells
Polarized deposition of basement membrane proteins depends on Phosphatidylinositol synthase and the levels of Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate.
Devergne, O; Tsung, K; Barcelo, G; Schupbach, T
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Colleen E Hannon et al.
eLife, 6 (2017-09-12)
In Drosophila, graded expression of the maternal transcription factor Bicoid (Bcd) provides positional information to activate target genes at different positions along the anterior-posterior axis. We have measured the genome-wide binding profile of Bcd using ChIP-seq in embryos expressing single
Jason Seth Rothman et al.
eLife, 5 (2016-08-20)
Encoding continuous sensory variables requires sustained synaptic signalling. At several sensory synapses, rapid vesicle supply is achieved via highly mobile vesicles and specialized ribbon structures, but how this is achieved at central synapses without ribbons is unclear. Here we examine