Key Documents
AB2219
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-acuaporina 1
1.0 mg/mL, Chemicon®
Sinónimos:
Aquaporin-1, AQP-1, Aquaporin-CHIP, Water channel protein for red blood cells and kidney proximal tubule
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
sheep (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1.0 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AQP1(358)
General description
La acuaporina 1 es una proteína integral de membrana que se identificó originalmente en los glóbulos rojos y los túbulos proximales renales. La AQP1 también se expresa en el plexo coroideo y en otros varios tejidos. Forma un canal específico para el agua que proporciona a las membranas plasmáticas de los glóbulos rojos y los túbulos proximales del riñón una alta permeabilidad al agua, permitiendo así que el agua se mueva en la dirección del gradiente osmótico.
Immunogen
Epítopo: Dominio topológico.
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde al dominio topológico de la acuaporina 1 de rata.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-acuaporina 1 detecta el nivel de la acuaporina 1 y se ha publicado y validado para utilizar en ELISA, WB, IH.
Inmunoelectrotransferencia (WB): 1-10 μg/ml mediante la técnica de quimioluminiscencia: Las inmunotransferencias revelan dos bandas, una banda menor ,de 28 kDa, correspondiente a la forma no glucosilada y un componente glucosilado de mayor peso molecular ,de 35-60 kDa (Denker et al. 1988; Smith & Agre 1991) Recomendamos el uso de 0,5-1,0 % de leche en todas las incubaciones de conjugado anticuerpo primario/secundario-enzima para suprimir las bandas inespecíficas.
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:2 000 de un lote representativo detectó la acuaporina 1 en tejido renal humano y de ratón.
Subcategoría de investigación
Señalización del desarrollo
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido renal humano.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 2,0 µg/ml de este anticuerpo detectaron la acuaporina 1 en 10 µg de lisado de tejido renal humano.
Target description
28 kDa
Linkage
Sustituye a: AB3065
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificada por inmunoafinidad
Storage and Stability
Conservar entre 2 y 8°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 1 año después de la fecha de recepción.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
BMP4 sufficiency to induce choroid plexus epithelial fate from embryonic stem cell-derived neuroepithelial progenitors.
Watanabe, M; Kang, YJ; Davies, LM; Meghpara, S; Lau, K; Chung, CY; Kathiriya et al.
The Journal of Neuroscience null
The mouse C2C12 myoblast cell surface N-linked glycoproteome: identification, glycosite occupancy, and membrane orientation.
Gundry, RL; Raginski, K; Tarasova, Y; Tchernyshyov, I; Bausch-Fluck, D; Elliott et al.
Molecular and Cellular Proteomics null
Talita de Mello Santos et al.
Cells, 8(9) (2019-09-20)
The maternal nutritional status is essential to the health and well-being of the fetus. Maternal protein restriction during the perinatal stage causes sperm alterations in the offspring that are associated with epididymal dysfunctions. Vascular endothelial growth factor (VEGF) and its
Elena Lazzeri et al.
Nature communications, 9(1), 1344-1344 (2018-04-11)
Acute kidney injury (AKI) is considered largely reversible based on the capacity of surviving tubular cells to dedifferentiate and replace lost cells via cell division. Here we show by tracking individual tubular cells in conditional Pax8/Confetti mice that kidney function
Dong Zhou et al.
Kidney international, 84(3), 509-520 (2013-05-30)
Hepatocyte growth factor is a pleiotrophic protein that promotes injury repair and regeneration in multiple organs. Here, we show that after acute kidney injury (AKI), the HGF receptor, c-met, was induced predominantly in renal tubular epithelium. To investigate the role