AB1975
Anti-Enkephalin, Met Antibody
serum, Chemicon®
Sinónimos:
Anti-PE, Anti-PENK-A
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable
idoneidad
not suitable for Western blot
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Penk(29237)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Spinal cord nerve fibers (rat): 1:2,000-1:4,000.
Immunofluorescence*: overnight incubation, +2-8°C
Duodenum endocrine cells & nerve fibers (pig): 1:2,000
Ileum endocrine cells & nerve fibers μguinea pig): 1:4,000.
*fixative-any cross-linking reagent
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neuroinflammation & Pain
Hormones & Receptors
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Tested on rat brain/coronal section
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1