Key Documents
MABN495
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Aldh1L1, clon N103/ 39
clone N103/39, from mouse
Sinónimos:
Cytosolic 10-formyltetrahydrofolate dehydrogenase, 10-FTHFDH, FDH, Aldehyde dehydrogenase family 1 member L1
FBP-CI
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
N103/39, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ALDH1L1(10840)
General description
La Aldh1L1, también conocida como 10-formiltetrahidrofolato deshidrogenasa (10-FTHFDH), es una proteína multidominio que se encuentra en el citosol hepático y también actúa como marcador de astrocitos en el SNC. La Aldh1L1 consta de dos dominios funcionalmente no relacionados, un dominio homólogo de la aldehído-deshidrogenasa y un dominio hidrolasa de unión al folato. Se cree que estos dos dominios están conectados por un conector de 100 residuos. Se sabe que induce la fosforilación de p53 en la Ser6, que es un paso crucial en la estimulación de la apoptosis.
Specificity
Este anticuerpo monoclonal anti-Aldh1L1 no presenta reactividad cruzada frente a la Aldh1L2.
Immunogen
Aldh1L1 recombinante de rata de longitud completa.
Application
Análisis de inmunoelectrotransferencia: 0,5 µg/ml de un lote representativo detectó la Aldh1L1 en 10 µg de lisado de tejido cerebral humano.
Análisis inmunohistoquímico: una dilución de 1:2 000 de un lote representativo detectó la Aldh1L1 en tejido de corteza cerebral de rata y tejido de la protuberancia y el mesencéfalo humanos.
Análisis mediante inmunofluorescencia: un lote representativo detectó la Aldh1L1 en tejido cortical y de cerebelo de rata.
Categoría de investigación
Neurociencia
El anti-Aldh1L1, clon N103/39, es un anticuerpo dirigido a la proteína Aldh1L1, validado para utilizae en inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y transferencia Western.
Subcategoría de investigación
SNP y sensorial
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido cerebral de ratón.
Análisis mediante inmunotransferencia western: 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la Aldh1L1 en 10 µg /ml de lisado de tejido cerebral de ratón.
Target description
~99 kDa observados
Physical form
IgG1κ de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con acida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de tejido cerebral de ratón
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Sheila Espírito-Santo et al.
Glia, 69(6), 1429-1443 (2021-01-27)
Central nervous system (CNS) function depends on precise synaptogenesis, which is shaped by environmental cues and cellular interactions. Astrocytes are outstanding regulators of synapse development and plasticity through contact-dependent signals and through the release of pro- and antisynaptogenic factors. Conversely
Maria de Los Angeles Castillo-Rodriguez et al.
Histochemistry and cell biology, 158(1), 15-38 (2022-04-06)
Myelin loss with consecutive axon degeneration and impaired remyelination are the underlying causes of progressive disease in patients with multiple sclerosis. Astrocytes are suggested to play a major role in these processes. The unmasking of distinct astrocyte identities in health
New ?- and ?-synuclein immunopathological lesions in human brain.
Surgucheva, I; Newell, KL; Burns, J; Surguchov, A
Acta Neuropathologica Communications null
Jeremy S Rabinowitz et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(5), E717-E726 (2017-01-18)
Regeneration requires cells to regulate proliferation and patterning according to their spatial position. Positional memory is a property that enables regenerating cells to recall spatial information from the uninjured tissue. Positional memory is hypothesized to rely on gradients of molecules
Gajanan Sathe et al.
Journal of neurochemistry, 156(6), 988-1002 (2020-07-03)
Alzheimer's disease (AD) is a chronic neurodegenerative disease characterized by intracellular formation of neurofibrillary tangles and extracellular deposition of β-amyloid protein (Aβ) in the extracellular matrix. The pathogenesis of AD has not yet been fully elucidated and little is known