Key Documents
AB1858
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-osteonectina
serum, Chemicon®
Sinónimos:
SPARC
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SPARC(6678)
General description
La osteonectina es una de las principales proteínas no colagenosas de la matriz extracelular ósea. Es una glucoproteína con un peso molecular de 43 kDa y tiene propiedades de unión al calcio.
Specificity
Osteonectina humana (ON).
Immunogen
osteonectina recombinante expresada en la línea renal embrionaria humana HEK-293.
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
ELISA (1:5 000)
Inmunohistoquímica en cortes de tejido incluido en parafina (1:1 000)
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
El anticuerpo anti-osteonectina es un anticuerpo contra la osteonectina para utilizar en ELISA e IH(P).
Subcategoría de investigación
Osteobiología
Physical form
Suero de conejo. Liofilizada. Reconstituir con 100 μl de agua destilada estéril.
Storage and Stability
Mantener el material liofilizado a -20°C durante un máximo de 12 meses. Después de la reconstitución, mantener a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Eriberto Bressan et al.
International journal of molecular and cellular medicine, 4(4), 197-208 (2016-03-26)
The biological interaction between the jaw bones and dental implant is fundamental for the long-term success of dental implant placement. Nevertheless, the insufficient bone volume remains a major clinical problem, especially in case of immediate dental implant. Using a canine
Shane A Liddelow et al.
PloS one, 7(3), e33554-e33554 (2012-03-30)
Exchange mechanisms across the blood-cerebrospinal fluid (CSF) barrier in the choroid plexuses within the cerebral ventricles control access of molecules to the central nervous system, especially in early development when the brain is poorly vascularised. However, little is known about
Letizia Ferroni et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 11(5), 1332-1342 (2015-06-09)
This study investigated the effect of extremely low-frequency pulsed electromagnetic fields (PEMFs) on skin wound healing in an in vitro dermal-like tissue. In this study, fibroblast and endothelial cells were utilized for the in vitro reconstruction of dermal-like tissues treated
Luigi Clauser et al.
PloS one, 9(11), e110796-e110796 (2014-11-07)
Structural fat grafting utilizes the centrifugation of liposuction aspirates to create a graded density of adipose tissue. This study was performed to qualitatively investigate the effects of centrifugation on stem cells present in adipose tissue. Liposuction aspirates were obtained from
Shane A Liddelow et al.
PloS one, 9(9), e106592-e106592 (2014-09-12)
To maintain the precise internal milieu of the mammalian central nervous system, well-controlled transfer of molecules from periphery into brain is required. Recently the soluble and cell-surface albumin-binding glycoprotein SPARC (secreted protein acidic and rich in cysteine) has been implicated