AB15858
Anti-Aquaporin 5 Antibody
1 mg/mL, Chemicon®
Sinónimos:
AQP5
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Aqp5(11830)
rat ... Aqp5(25241)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from independent laboratories detected Aquaporin 5 in various paraformaldehyde fixed tissues (see references).
Neuroscience
Developmental Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Aquaporin 5 in 10 µg of rat salivary gland tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Nota de análisis
Tested on Rat Salivary Gland Lysate
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable