P3531
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
≥99%
Sinónimos:
1,2-Dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 3-sn-Phosphatidylethanolamine, 1,2-distearoyl, L-β,γ-Distearoyl-α-cephalin
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
tipo de lípido
phospholipids
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H82NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h39H,3-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/t39-/m1/s1
Clave InChI
LVNGJLRDBYCPGB-LDLOPFEMSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Injectable Composite Hydrogels Embedded with Gallium-Based Liquid Metal Particles for Solid Breast Cancer Treatment via Chemo-Photothermal Combination.: This article presents the use of DSPE in developing injectable composite hydrogels. These hydrogels are embedded with liquid metal particles to provide a dual-mode treatment approach combining chemotherapy and photothermal therapy for breast cancer (Lee et al., 2024).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?