Key Documents
AB1529
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-óxido nítrico sintasa I
serum, Chemicon®
Sinónimos:
NOS I, bNOS, nNOS
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
sheep
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit, rat, guinea pig
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
guinea pig ... Nos1(100729682)
rabbit ... Nos1(100009243)
rat ... Nos1(24598)
Specificity
bNOS (neuronal). Aún no se ha probado su reactividad cruzada con iNOS o eNOS. Véase referencia a continuación.
Immunogen
Péptido de 21 aminoácidos (1409-1429) de la forma neuronal de la NOS del cerebelo de rata, acoplado a KLH. La secuencia es H-RSESIAFIEESKKDADEVFSS-NH2.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección de la óxido nítrico sintasa I con este anticuerpo anti-óxido nítrico sintasa I validado para utilizar en WB, IH.
Inmunohistoquímica: 1:500-1 000
Inmunotransferencia
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Estrés oxidativo
Physical form
Suero de oveja. Liofilizado, sin conservantes. Reconstituir con 100 μl de agua destilada estéril. Centrifugar para eliminar cualquier residuo.
Storage and Stability
Mantener entre -20 y -70°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 12 meses. Evitar ciclos repetidos de congelación y descongelación. Se puede añadir glicerol (1:1) para una mayor estabilidad.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Siomara Hernandez et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 33(5), 6168-6184 (2019-02-23)
Gulf War illness (GWI) is a chronic multisymptom disorder that is prominent in Gulf War veterans. Major unexplained symptoms of GWI include functional gastrointestinal disorders and undiagnosed illnesses, including neurologic disorders. Exposure to the antinerve gas drug pyridostigmine bromide (PB)
Eileen S Rodriguez-Tapia et al.
Experimental physiology, 102(3), 299-313 (2016-12-23)
What is the central question of this study? Subtypes of enteric neurons are coded by the neurotransmitters they synthesize, but it is not known whether enteric neuron subtypes might also be coded by other proteins, including calcium channel subtypes controlling
Viviana Filpa et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 312(4), G374-G389 (2017-02-06)
Neuronal and inducible nitric oxide synthase (nNOS and iNOS) play a protective and damaging role, respectively, on the intestinal neuromuscular function after ischemia-reperfusion (I/R) injury. To uncover the molecular pathways underlying this dichotomy we investigated their possible correlation with the
Yogesh Bhattarai et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 311(2), G210-G220 (2016-06-12)
We tested the hypothesis that colonic enteric neurotransmission and smooth muscle cell (SMC) function are altered in mice fed a high-fat diet (HFD). We used wild-type (WT) mice and mice lacking the β1-subunit of the BK channel (BKβ1 (-/-)). WT
Isola A M Brown et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 314(1), G39-G52 (2017-09-09)
Enteric glia play an important neuroprotective role in the enteric nervous system (ENS) by producing neuroprotective compounds such as the antioxidant reduced glutathione (GSH). The specific cellular pathways that regulate glial production of GSH and how these pathways are altered