Key Documents
AB144
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-colina acetiltransferasa
serum, Chemicon®
Sinónimos:
ChAT
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
goat
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
guinea pig, mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Chat(12647)
rat ... Chat(290567)
General description
La acetilcolina (ACh) es un neurotransmisor común de las motoneuronas, las neuronas autónomas preganglionares, las neuronas parasimpáticas posganglionares, una variedad de regiones del cerebro y algunas células madre semejantes a neuronas emergentes. El metabolismo de la acetilcolina es relativamente sencillo. Intervienen sólo dos enzimas: la colina acetiltransferasa (ChAT) para la síntesis y la acetilcolinesterasa (AChE) para la degradación. Además, la acetilcolina no tiene más función en las neuronas que la neurotransmisión, y parece ser específica de neurona. Parece que sólo las neuronas colinérgicas tienen cantidades significativas de ChAT, lo que hace del anti-colina acetiltransferasa un marcador específico útil.
Specificity
Reconoce las neuronas colinérgicas en el cerebro y el sistema nervioso central.
Immunogen
Enzima placentaria humana.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-colina acetiltransferasa es un anticuerpo contra la colina acetiltransferasa para utilizar en IH y WB.
Inmunotransferencia: 1:1.000-1:5.000
Inmunohistoquímica: 1:500-1:1 000. Consulte la página dos de esta ficha técnica.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Marcadores neuronales y de la glía
Target description
70 kDa
Physical form
Antisuero de cabra, líquido, sin conservantes.
Sin purificar
Storage and Stability
Mantener durante 1 año a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Lisado cerebral de rata
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Aging-related deficits in orexin/hypocretin modulation of the septohippocampal cholinergic system.
Stanley, EM; Fadel, J
Synapse null
Fumiyasu Imai et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(21), 5724-5735 (2016-05-27)
Spinal reflex circuit development requires the precise regulation of axon trajectories, synaptic specificity, and synapse formation. Of these three crucial steps, the molecular mechanisms underlying synapse formation between group Ia proprioceptive sensory neurons and motor neurons is the least understood.
Melissa A Stouffer et al.
Nature communications, 6, 8543-8543 (2015-10-28)
Insulin activates insulin receptors (InsRs) in the hypothalamus to signal satiety after a meal. However, the rising incidence of obesity, which results in chronically elevated insulin levels, implies that insulin may also act in brain centres that regulate motivation and
Lorelei Stoica et al.
Annals of neurology, 79(4), 687-700 (2016-02-19)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a fatal neurodegenerative disease characterized by loss of motor neurons, resulting in progressive muscle weakness, paralysis, and death within 5 years of diagnosis. About 10% of cases are inherited, of which 20% are due to
Janneke C Zant et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(6), 2057-2067 (2016-02-13)
Understanding the control of sleep-wake states by the basal forebrain (BF) poses a challenge due to the intermingled presence of cholinergic, GABAergic, and glutamatergic neurons. All three BF neuronal subtypes project to the cortex and are implicated in cortical arousal