AB10521
Anti-Neuropilin-1 Antibody
serum, from rabbit
Sinónimos:
CD304 antigen, Vascular endothelial cell growth factor 165 receptor, neuropilin 1, transmembrane receptor, Npn 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rat, mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
human (94%)
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NRP1(8829)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Growth Cones & Axon Guidance
Calidad
Western Blot Analysis: : 1:1,000 dilution of this antibody detected Neuropilin 1 on 10 µg of PC12 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
PC12 cell lysate
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1