Key Documents
05-1087
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfo-IRS1 (Ser307 ratón/Ser312 humana), clon 24.6.2
clone 24.6.2, from mouse
Sinónimos:
insulin receptor substrate 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
24.6.2, monoclonal
species reactivity
bovine, pig, mouse, monkey, canine, rat, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer307 )
Gene Information
bovine ... Irs1(538598)
dog ... Irs1(486148)
human ... IRS1(3667)
mouse ... Irs1(16367)
pig ... Irs1(100512686)
rat ... Irs1(25467)
rhesus monkey ... Irs1(707870)
General description
El IRS1 (sustrato 1 del receptor de insulina) transmite las señales de la insulina a través de vías metabólicas y mitógenas. El IRS1 está densamente fosforilado en los residuos de serina y tirosina. Estas tirosinas fosforiladas permiten que el IRS actúe como una proteína de acoplamiento que se une a los dominios SH2 de proteínas tales como la PI3 cinasa (fosfatidilinositol 3-cinasa) y la GRB2, provocando su activación. La sobreexpresión y fosforilación de la serina se asocia con resistencia a la insulina y cáncer de mama. Algunos de los sitios de fosforilación más notables son la Ser302 que se fosforila después de la estimulación por insulina. La Ser307, fosforilada por JNK e IKK, es un sitio regulador clave que parece alterar la interacción IRS1/IR e inhibe la activación mediada por insulina de las vías de la cinasa PI3 y la MAPK, y la Ser636/639 que se sabe que es fosforilada por p70S6K después de mTOR y actúa como un bucle de retroalimentación negativa.
Specificity
Este anticuerpo reconoce el IRS1 fosforilado en la Ser307 (ratón) y la Ser312 (humano).
Se prevé una reacción cruzada con muchas otras especies basada en una homología de secuencia del 100 % con el inmunógeno.
Immunogen
Péptido sintético que corresponde a los aminoácidos que rodean a la Ser307 fosforilada de IRS1 de ratón.
Application
Este anticuerpo anti-fosfo-IRS1 (Ser307 ratón/ Ser312 humano), clon 24.6.2, está validado para utilizar en WB, IP, IC, IF para la detección del fosfo-IRS1 (Ser307 ratón/ Ser312 humana).
Quality
Evaluada por inmunotransferencia Western en lisado de células CHO +/- insulina transfectadas con IR/IRS1.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
se utilizó una dilución 1:1 000 de este anticuerpo para detectar el IRS1 en lisado de células CHO -/+ tratadas con caliculina A/ácido ocadaico transfectadas con IRS/IR.
Target description
~185 kDa
Linkage
Sustituye a: 07-247
Physical form
Presentación: Purificada
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Xinghui Sun et al.
Circulation research, 118(5), 810-821 (2016-02-03)
The pathogenesis of insulin resistance involves dysregulated gene expression and function in multiple cell types, including endothelial cells (ECs). Post-transcriptional mechanisms such as microRNA-mediated regulation of gene expression could affect insulin action by modulating EC function. To determine whether microRNA-181b
Hua Yan et al.
Molecular medicine reports, 15(1), 180-186 (2016-12-03)
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a common chronic liver disease, the pathological process of which is complex. Activation of the c‑Jun N‑terminal kinase (JNK) signaling pathway is associated with the mechanism underlying obesity-induced insulin resistance. Furthermore, the JNK signaling
Ashraf Nahle et al.
International journal of molecular sciences, 22(24) (2021-12-25)
The NAD-dependent deacetylase SIRT1 improves β cell function. Accordingly, nicotinamide mononucleotide (NMN), the product of the rate-limiting step in NAD synthesis, prevents β cell dysfunction and glucose intolerance in mice fed a high-fat diet. The current study was performed to
Ana I Arroba et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(13), 8031-8044 (2016-01-01)
Insulin-like growth factor-I receptor (IGF-IR) signaling mediates retinal growth and survival and its failure may contribute to aggravate diabetic retinopathy (DR). Protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) negatively modulates IGF-IR signaling, but its involvement in inflammation during DR remains unknown. We
Nancy J Hançer et al.
The Journal of biological chemistry, 289(18), 12467-12484 (2014-03-22)
IRS1 and IRS2 are key substrates of the insulin receptor tyrosine kinase. Mass spectrometry reveals more than 50 phosphorylated IRS1 serine and threonine residues (Ser(P)/Thr(P) residues) in IRS1 from insulin-stimulated cells or human tissues. We investigated a subset of IRS1