9066-HK
125I-PYY Total I
About This Item
Código UNSPSC:
12161703
NACRES:
NA.84
Productos recomendados
Nivel de calidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
7 - Radioactive Substances
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable