8.51056
HOSu
Novabiochem®
Sinónimos:
HOSu, 1-Hydroxy-2,5-pyrrolidinedione, N-Hydroxysuccinimide, NHS
About This Item
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥99.0% (acidimetric)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Coupling Reactions
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
93-100 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N1(C(=O)CCC1=O)O
InChI
1S/C4H5NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h8H,1-2H2
Clave InChI
NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] G. W. Anderson, et al. (1964) J. Am. Chem. Soc., 86, 1839.
[2] F. Weygand, et al. (1966) Z. Naturforsch., 21, 426.
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 100 °C
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Identity (IR): passes test
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable