Documentos clave
8.48335
Sigma-Aldrich
Methanol
≥99.85% (GC), Bio-Methanol (Gas-to-Liquid) for synthesis
Sinónimos:
Alcohol metílico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
32.04
Beilstein:
1098229
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
200-659-6
NACRES:
NA.22
Ensayo:
≥99.85% (GC)
bp:
64.7 °C (lit.)
presión de vapor:
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Metanol, for synthesis
densidad de vapor
1.11 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.85% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
725 °F
potencia
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
36 %
índice de refracción
n20/D 1.329 (lit.)
Viscosidad cinemática
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 9.7 °C
densidad
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Appearance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 99.85 % (a/a)
Colour number (Hazen): ≤ 5
Density (d 20 °C/ 4 °C): ≥ 0.790
Water (K. F.): ≤ 0.10 %
Non-volatile matter: ≤ 0.0008 %
Acidity (Acetic acid): ≤ 0.003 %
Evaporation Number: 1.9
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup