Documentos clave
8.45103
Sigma-Aldrich
2-Methyltetrahydrofuran
(stabilised with 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol) Msynthplus
Sinónimos:
Tetrahydro-2-methylfuran, 2-MeTHF, Tetrahydrosilvan
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10O
Número de CAS:
Peso molecular:
86.13
Beilstein:
102448
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
202-507-4
bp:
78-80 °C (lit.)
presión de vapor
136 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥98% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
270 °C
potencia
300-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
lim. expl.
1.2-5.7 % (v/v)
índice de refracción
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
mp
-136 °C
temperatura de transición
flash point -11 °C
densidad
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Color (visual): colourless
Appearance of substance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.852 - 0.855
Water (K. F.): ≤ 0.01 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
1,1-Dichloroethene (HS-GC): lot specific result
1,1,1-Trichlorethane: not measurable
Benzene: not measurable
Carbon tetrachloride: not measurable
1,2-Dichlorethane: not measurable
The material is stabilised with Butylhydroxytoluene (BHT).
At time of analytical testing a content of >100 ppm stabiliser was determined.
Información legal
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°C)
-10.0 °C - closed cup