8.43984
Phenol solution
for synthesis (90% solution in water)
Sinónimos:
Phenol solution
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Fenol solution, for synthesis
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temperatura de transición
flash point 81 °C (Information refers to the main component.)
densidad
1.07 g/cm3 at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - Information refers to the main ingredient.
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - Information refers to the main ingredient.