8.42712
3,6-Dichloropyridazine
for synthesis
Sinónimos:
3,6-Dichloropyridazine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H2Cl2N2
Número de CAS:
Peso molecular:
148.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
205-478-6
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
solid
mp
72 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Clc1nnc(cc1)Cl
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H
Clave InChI
GUSWJGOYDXFJSI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 66 °C
Melting range (upper value): ≤ 69 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 66 °C
Melting range (upper value): ≤ 69 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3