Documentos clave
8.41870
Sigma-Aldrich
Acetylcholine iodide
for synthesis
Sinónimos:
Acetylcholine iodide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H16INO2
Número de CAS:
Peso molecular:
273.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
218-862-3
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
162-165 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[I-].[N+](CCOC(=O)C)(C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.HI/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
SMBBQHHYSLHDHF-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 159 °C
Melting range (upper value): ≤ 163 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable