8.41124
Methylenediphosphonic acid
for synthesis
Sinónimos:
Methylenediphosphonic acid, Methanediphosphonic acid, Medronic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (acidimetric)
Formulario
powder
mp
200-205 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])C[P](=O)(O)O
InChI
1S/CH6O6P2.2Na/c2-8(3,4)1-9(5,6)7;;/h1H2,(H2,2,3,4)(H2,5,6,7);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
RXSYPQBNTPQOTQ-UHFFFAOYSA-L
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 198 °C
Melting range (upper value): ≤ 204 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable