Documentos clave
8.22298
Sigma-Aldrich
Phthalic acid
for synthesis
Sinónimos:
Phthalic acid, Benzene-1,2-dicarboxylic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(COOH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
201-873-2
NACRES:
NA.22
presión de vapor
7.8 hPa ( 191 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (acidimetric)
Formulario
solid
potencia
7900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2 (20 °C, 5 g/L in H2O)
bp
289 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
191 °C (closed capillary tube)
temperatura de transición
flash point 168 °C
solubilidad
water: 5.74 g/L at 20 °C
densidad
1.59 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
960 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
334.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
168 °C