Documentos clave
8.22267
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylpyridine
for synthesis
Sinónimos:
2,4,6-Trimethylpyridine, sym.-Collidine
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3C5H2N
Número de CAS:
Peso molecular:
121.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
203-613-3
NACRES:
NA.22
presión de vapor
4 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
170-172 °C/1013 hPa
mp
-43 °C
temperatura de transición
flash point 55 °C
solubilidad
35 g/L
densidad
0.914 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
n1c(cc(cc1C)C)C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.913 - 0.915
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
55 °C - closed cup