Documentos clave
8.21243
Sigma-Aldrich
4′-Methylacetophenone
for synthesis
Sinónimos:
4′-Methylacetophenone, Methyl p-tolyl ketone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10O
Número de CAS:
Peso molecular:
134.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
204-514-8
NACRES:
NA.22
presión de vapor
0.52 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.00 % (v/v)
temperatura de transición
flash point 93 °C
densidad
1.00 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O=C(C)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.004 - 1.005
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup