8.20956
2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid
for synthesis
Sinónimos:
2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid, Perfluoropropionic acid
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
52 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
bp
96-97 °C/984 hPa
densidad
1.57 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Ag]OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3HF5O2.Ag/c4-2(5,1(9)10)3(6,7)8;/h(H,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.571 - 1.575
Colour (visual): colorless to yellowish to pink to brownish
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3