Documentos clave
8.20931
Sigma-Aldrich
1-Octanol
for synthesis
Sinónimos:
1-Octanol, n-Octyl alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7OH
Número de CAS:
Peso molecular:
130.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
203-917-6
NACRES:
NA.22
bp:
195 °C/1013 hPa
grado
for synthesis
Nivel de calidad
presión de vapor
0.031 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
270 °C
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
0.8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
Viscosidad cinemática
5.6 cSt(40 °C)
bp
195 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 86 °C
solubilidad
0.43 g/L (External MSDS)
densidad
0.83 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OCCCCCCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Clave InChI
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-Octanol can be used as a reactant to synthesize:
  • Octenes via dehydration.
  • Esters via esterification with carboxylic acids.
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.824 - 0.826
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
187.7 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
86.5 °C