8.20423
N,N′-Dibutylthiourea
for synthesis
Sinónimos:
N,N′-Dibutylthiourea
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.0032 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Formulario
powder
potencia
350 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
mp
62-65 °C
densidad aparente
500 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
S=C(NCCCC)NCCCC
InChI
1S/C9H20N2S/c1-3-5-7-10-9(12)11-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H2,10,11,12)
Clave InChI
KFFQABQEJATQAT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 66 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable