8.20409
Dibenzothiophene
for synthesis
Sinónimos:
Dibenzothiophene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
temp. de autoignición
>450 °C
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
331-333 °C/1013 hPa
mp
95-98 °C
temperatura de transición
flash point 170 °C
solubilidad
0.0015 g/L (Lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[s]1c2c(c3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C12H8S/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
Clave InChI
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
338.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
170 °C