8.20259
1,4-Dihydroxyanthraquinone
for synthesis
Sinónimos:
1,4-Dihydroxyanthraquinone, Quinizarin
About This Item
presión de vapor
1.3 hPa ( 197 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (acidimetric)
Formulario
powder
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
450 °C/1013 hPa
mp
195-198 °C
temperatura de transición
flash point 222 °C
densidad aparente
350 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1c2c(c(cc1)O)C(=O)c3c(cccc3)C2=O
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-6-10(16)12-11(9)13(17)7-3-1-2-4-8(7)14(12)18/h1-6,15-16H
Clave InChI
GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 195 °C
Melting range (upper value): ≤ 198 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
431.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
222 °C