Documentos clave
8.20193
Sigma-Aldrich
Cyanogen bromide
for synthesis
Sinónimos:
Cyanogen bromide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
105.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número índice de la CE:
208-051-2
NACRES:
NA.22
presión de vapor
113 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
crystals
bp
61-62 °C/1013 hPa
mp
52 °C
densidad
2.015 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrC#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3
Clave InChI
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
for synthesis
Aplicación
Cyanogen bromide for synthesis. CAS 506-68-3, chemical formula BrCN.
Nota de análisis
Assay (iodometric)≥ 96.0 %
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 65 °C - closed cup