8.20002
Acetaldehyde dimethyl acetal
for synthesis
Sinónimos:
Acetaldehyde dimethyl acetal, Dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxyethane
About This Item
presión de vapor
200 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
63-65 °C/1013 hPa
mp
-113 °C
temperatura de transición
flash point -17 °C
densidad
0.85 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C(OC)C)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5-2)6-3/h4H,1-3H3
Clave InChI
SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.850 - 0.853
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup