Documentos clave
8.18713
Sigma-Aldrich
Methyl nicotinate
for synthesis
Sinónimos:
Methyl nicotinate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
137.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
202-261-8
NACRES:
NA.22
presión de vapor
0.4 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
crystals
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
209 °C/1013 hPa
mp
39 °C
temperatura de transición
flash point 95 °C
densidad aparente
600 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
n1cc(ccc1)C(=O)OC
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
Clave InChI
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Green synthesis of nicotinamide derivatives: Development of a green synthesis process for nicotinamide derivatives using Novozym® 435 in microreactors demonstrated an innovative application of methyl nicotinate in sustainable chemical production (Sheng et al., 2024).
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3