Documentos clave
8.18705
Sigma-Aldrich
Chloramine T trihydrate
for synthesis
Sinónimos:
Chloramine T trihydrate, Tosylchloramide sodium, N-Chloro-4-toluenesulfonamide sodium salt, Chlorine bleaching solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7ClNNaO2S · 3H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
281.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número índice de la CE:
204-854-7
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
935 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidad
150 g/L
densidad aparente
540‑680 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[S](=NCl)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8ClNO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8/h2-5H,1H3,(H,9,10,11)/p-1
Clave InChI
VQWVWLDBJISZHX-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
377.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
192 °C - closed cup