Documentos clave
8.18150
Sigma-Aldrich
Tin(II) chloride
anhydrous for synthesis
Sinónimos:
Tin(II) chloride, Tin dichloride, Stannous chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cl2Sn
Número de CAS:
Peso molecular:
189.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-868-0
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
powder
potencia
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
pH
2.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
623 °C/1013 hPa
mp
246 °C
solubilidad
2700 g/L
densidad
3.95 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Sn+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Nota de análisis
Assay (iodometric): ≥ 97.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Cardio-vascular system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable