Documentos clave
8.16001
Sigma-Aldrich
L-arginina monohydrochloride
for synthesis
Sinónimos:
(S)-(+)-arginina hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14N4O2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
210.66
Beilstein:
3631658
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número índice de la CE:
214-275-1
NACRES:
NA.22
grado
for synthesis
Nivel de calidad
presión de vapor
<1 Pa ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (silver nitrate titration)
Formulario
solid
potencia
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>235 °C
solubilidad
730 g/L
densidad
1.42 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1250 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
Clave InChI
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Sustrato de la óxido nítrico sintasa, que se convierte en citrulina y óxido nítrico (NO). Induce la liberación de insulina mediante un mecanismo dependiente del óxido nítrico.
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +21.5 - +23.0 °
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable