8.14917
Aluminium
grit
Sinónimos:
Aluminium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Al
Número de CAS:
Peso molecular:
26.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141702
Número índice de la CE:
231-072-3
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Formulario
grit
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
(grit) for synthesis
Nota de análisis
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Identity (ICP-OES): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable