Documentos clave
8.14342
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl acetate
for synthesis
Sinónimos:
2-Ethylhexyl acetate, Acetic acid 2-ethylhexyl ester, 3-(Acetoxymethyl)heptane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
172.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
203-079-1
NACRES:
NA.22
presión de vapor
0.28 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
268 °C
potencia
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
0.76-8.14 % (v/v)
bp
199 °C/1013 hPa
mp
-92 °C
temperatura de transición
flash point 85 °C
densidad
0.872 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(CC(CCCC)CC)C(=O)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-10(5-2)8-12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
Clave InChI
WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.873
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C