Documentos clave
8.14312
Sigma-Aldrich
Acenaphthene
for synthesis
Sinónimos:
Acenaphthene, 1,8-Ethylenenaphthalene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10
Número de CAS:
Peso molecular:
154.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
Número índice de la CE:
201-469-6
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
<0.005 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (GC)
temp. de autoignición
>450 °C
potencia
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
278 °C/1013 hPa
mp
95 °C
temperatura de transición
flash point 135 °C
densidad
1.15 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
C1Cc2c3c(ccc2)cccc31
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2
Clave InChI
CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
125.0 °C - closed cup