Documentos clave
8.14100
Sigma-Aldrich
3-Diethylamino-1-propylamine
for synthesis
Sinónimos:
3-Diethylamino-1-propylamine, N,N-Diethyl-1,3-diaminopropane
About This Item
Fórmula lineal:
H2NCH2CH2CH2N(C2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
130.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
203-236-4
NACRES:
NA.22
presión de vapor
2.2 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
215 °C
potencia
410 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
1.0 % (v/v)
pH
11.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
168-171 °C
mp
-60 °C
temperatura de transición
flash point 51 °C
densidad
0.82 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(CCCN)(CC)CC
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-9(4-2)7-5-6-8/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
QOHMWDJIBGVPIF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.824 - 0.827
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
52 °C - closed cup