8.12382
Titanium(IV) chloride
for synthesis
Sinónimos:
Titanium(IV) chloride, Titanium tetrachloride
About This Item
grado
for synthesis
Nivel de calidad
presión de vapor
12 hPa ( 20 °C)
Formulario
liquid
potencia
3160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
136 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
densidad
1.728 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Ti+4].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/4ClH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Clave InChI
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
- In the ortho acylation of aryl alcohols to synthesize corresponding ortho C-acylated products.
- To synthesize various chlorinated compounds via Baylis−Hillman reaction reactions of aryl aldehydes with methyl vinyl ketone in the presence of Lewis base.
- To prepare 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones and thiones by Biginelli condensation reaction of aldehyde, 1,3-dicarbonyl compound, and urea or thiourea.
- In the hydrodefluorination reaction in the presence of triethylsilane as the reducing agent.
Nota de análisis
Identity (ICP-OES): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable