8.08803
Zinc(II) acetylacetonate
for synthesis
Sinónimos:
Zinc(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)zinc(II), Bis(2,4-pentanedionato) zinc(II)
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
powder
temp. de autoignición
580 °C
pH
10 (20 °C, 4 g/L in H2O)
bp
129-131 °C/13 hPa
mp
124-126 °C
solubilidad
6.9 g/L
densidad aparente
500 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Zn+2].O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C
InChI
1S/2C5H7O2.Zn/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
Clave InChI
NHXVNEDMKGDNPR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable