Documentos clave
8.08255
Sigma-Aldrich
Trichloromethylsilane
for synthesis
Sinónimos:
Trichloromethylsilane, Methyltrichlorosilane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH3Cl3Si
Número de CAS:
Peso molecular:
149.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
200-902-6
NACRES:
NA.22
presión de vapor
189 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
>500 °C
lim. expl.
5.5-10.4 % (v/v)
mp
-90 °C
temperatura de transición
flash point -1 °C
densidad
1.27 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Si](Cl)(Cl)(Cl)C
InChI
1S/CH3Cl3Si/c1-5(2,3)4/h1H3
Clave InChI
JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.271 - 1.275
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
8 °C - closed cup