Documentos clave
8.07466
Sigma-Aldrich
2-Pyridinecarbaldehyde oxime
for synthesis
Sinónimos:
2-Pyridinecarbaldehyde oxime, Picoline aldoxime
About This Item
Fórmula lineal:
2-(CH=NOH)C5H4N
Número de CAS:
Peso molecular:
122.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352126
Número índice de la CE:
212-849-6
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Formulario
crystals
potencia
388 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 13 g/L in H2O)
mp
110-112 °C
solubilidad
15 g/L
densidad aparente
400‑500 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N1\C(=C\N=O)\C=CC=C1
InChI
1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5,7H/b6-5+
Clave InChI
VRGKDCRTYBCJTA-AATRIKPKSA-N
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 110 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3