Documentos clave
8.06910
Sigma-Aldrich
n-Octane
for synthesis
Sinónimos:
n-Octane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)6CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
114.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Número índice de la CE:
203-892-1
NACRES:
NA.22
Ensayo:
≥99% (GC)
bp:
125-126 °C/1013 hPa
presión de vapor:
14 hPa ( 20 °C)
presión de vapor
14 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
210 °C
lim. expl.
0.8-6.5 % (v/v)
bp
125-126 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
temperatura de transición
flash point 13 °C
densidad
0.70 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
C(CCCC)CCC
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
n-octane is a hydrocarbon compound used as a solvent, cleaning agent, fuel additive, or reaction agents.
Aplicación
n-Octane is used as:
  • A oil phase in the preparation of zinc carbonate particles by reverse microemulsion technique.
  • As a diluents in the solvent extraction of REEs(rare-earth elements) with extracting agent D2EHPA [di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid].
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.702 - 0.704
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Synthesis of zinc carbonate hydroxide nanoparticles using microemulsion process
Alhawi T, et al.
Procedia Engineering, 102, 346-355 (2015)
Electrochemistry for the generation of renewable chemicals: electrochemical conversion of levulinic acid
dos Santos, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(34), 26634-26643 (2015)