8.06096
N-Methylaniline
for synthesis
Sinónimos:
N-Methylaniline, Monomethylaniline
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.5 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
500 °C
potencia
360 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.6 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
196 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
temperatura de transición
flash point 86 °C
densidad
0.99 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(C)c1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
Clave InChI
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.985 - 0.986
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup