Documentos clave
8.05797
Sigma-Aldrich
Malondialdehyde bis (diethyl acetal)
for synthesis
Sinónimos:
Malondialdehyde bis (diethyl acetal), 1,1,3,3-Tetraethoxypropane, Malondialdehyde tetraethyl acetal
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5O)2CHCH2CH(OC2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
220.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número índice de la CE:
204-533-1
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
1610 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
220 °C/1013 hPa
mp
-90 °C
temperatura de transición
flash point 78 °C
densidad
0.92 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C11H24O4/c1-5-12-10(13-6-2)9-11(14-7-3)15-8-4/h10-11H,5-9H2,1-4H3
Clave InChI
KVJHGPAAOUGYJX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.916 - 0.918
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup