Documentos clave
8.05340
Sigma-Aldrich
1-Chlorododecane
for synthesis
Sinónimos:
1-Chlorododecane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
204.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
203-981-5
NACRES:
NA.22
presión de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
190 °C
potencia
17300 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
260 °C/1013 hPa
mp
-9 °C
temperatura de transición
flash point 130 °C
solubilidad
<0.007 g/L
densidad
0.87 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
ClCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H25Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
Clave InChI
YAYNEUUHHLGGAH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 95 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.864 - 0.867
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3