8.03273
2-(Diethylamino)-ethanol
for synthesis
Sinónimos:
2-(Diethylamino)-ethanol, N,N,-Diethylethanolamine
About This Item
presión de vapor
1.9 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
270 °C
potencia
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
1109 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
0.7 % (v/v)
pH
11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
163 °C/1013 hPa
mp
-68 °C
temperatura de transición
flash point 51 °C
densidad
0.88 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(CCO)(CC)CC
InChI
1S/C6H15NO/c1-3-7(4-2)5-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.883 - 0.885
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
50 °C - closed cup