Documentos clave
8.03244
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethylurea
for synthesis
Sinónimos:
N,N′-Dimethylurea, 1,3-Dimethylurea
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H8N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
88.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número índice de la CE:
202-498-7
NACRES:
NA.22
presión de vapor
6 hPa ( 115 °C)
Nivel de calidad
Formulario
crystals
temp. de autoignición
400 °C
potencia
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.0-9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
268-270 °C/1013 hPa
mp
105-108 °C
temperatura de transición
flash point 154 °C (DIN 51758)
densidad
1.14 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
500 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(C)C(=O)NC
InChI
1S/C3H8N2O/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
Clave InChI
MGJKQDOBUOMPEZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 102 °C
Melting range (upper value): ≤ 107 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
314.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
157 °C - closed cup